Descripción
- Tipo: SC-Lemo
- Para su uso con electrodos estándar y Plug and Play
- Para los tituladores de las series V10/20S (01-914-315/ 01-914-315) o G10/20S (01-914-318/ 01-914-319)
- Longitud: 100 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Lemo |
| Para utilizar con (equipo) | Electrodos estándar y Plug and Play |
| Para utilizar con (aplicación) | Conexión a los valoradores |
| Incluye | Conexión gris S12 |
| Longitud del cable (métrico) | 100 cm |