Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos combinados de pH/ATC y pH serie Economy
Descripción
- pH: Desde 0 hasta 14
- Escala de temperatura: De 0 a 80 °C (excl. LE427, de 0 a 50 °C)
- Electrolito de gel sin mantenimiento (LE407, LE427 y LE438)
- Electrolito rellenable (LE409 y LE420)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | BNC |
| Junta | Cerámica |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Tipo de solución de llenado | 3 mol/l KCl |
| Para utilizar con (aplicación) | Utilizado para mediciones rápidas y exactas para una amplia gama de tipos de muestras y soluciones sucias |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor de pH |
| Referencia interna | ARGENTHAL |
| Mostrar más |