Learn More
Mettler Toledo™ Tubos de repuesto para valoradores DL31 Karl Fischer™
Código de producto. 13112162 Tienda Mettler Toledo Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Tubos
Tamaño de la unidad:
450 mm
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
13112162 Tubos 450 mm
1 options
Código de producto. 13112162 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51107490
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Piezas de repuesto para usar con tituladores DL31 Karl Fischer .
Para su uso con valoradores DL31 Karl Fischer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tubos
Para utilizar con (aplicación) Valoración
Longitud (imperial) 17,7 in
Longitud (métrico) 450 mm
Material Silicona
Para utilizar con (equipo) Mettler Toledo Titulador DL31 KF