Learn More
Mettler Toledo™ Piezas de repuesto para valorador DL31 Karl Fischer™: Electrodos
Código de producto. 12734436 Tienda Mettler Toledo Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Electrodo de anillo de platino combinado
Para utilizar con (aplicación):
Para valoraciones redox
Intervalo de temperatura (imperial):
de - 0 °F a 176 °F
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Para utilizar con (aplicación) Intervalo de temperatura (imperial) Tamaño de la unidad
12734436 Electrodo de anillo de platino combinado Para valoraciones redox de - 0 °F a 176 °F cada uno
1 options
Código de producto. 12734436 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 89598
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para su uso con valoradores DL31 Karl Fischer.
Electrodo redox de anillo de platino combinado con cerámica frita para valoraciones redox con cambio del valor de pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Electrodo de anillo de platino combinado
Para utilizar con (aplicación) Para valoraciones redox
Incluye Fritado cerámico
Longitud (imperial) 5,8 in
Longitud (métrico) 149,5 mm
Intervalo de temperatura (imperial) de - 0 °F a 176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C