Learn More
Estándares de conductividad para sondas de conductividad METTLER TOLEDO, METTLER TOLEDO™
Descripción
- Para la verificación diaria: para monitorizar el estado del electrodo y asegurar la precisión de las mediciones
- Para la calibración inicial de electrodos de células constantes nominales
- Asegúrese de enroscar el tapón firmemente inmediatamente después del uso (las bolsitas minimizan la posibilidad de error debido a la interacción ambiental)
- Los estándares de conductividad están sujetos a cambios en los valores cuando están expuestos al ambiente; la evaporación del agua aumenta los valores de conductividad
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Chloride Solution |
| Envase | 30 x 20 ml |
| CAS | 7447-40-7, 7732-18-5 |
| Trazabilidad según el NIST | Sí |
| Conductividad | 1413 μS/cm |
| Fórmula molecular | KCl |
| Color | Azul/blanco |
| pH | Aprox. 6 |
| Punto de fusión | de 0 °C |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Mostrar más |