Learn More
Mettler Toledo™ Soluciones amortiguadoras: pH estándar
Código de producto. 12723161
Cambiar vista
Click to view available options
pH:
10,012
4
4,006
7
Tamaño de la unidad:
250 ml
600 ml
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. pH Tamaño de la unidad
12723161 7 600 ml
12699235 4,006 250 ml
10643131 10,012 250 ml
12127800 4 cada uno
12663516 4 600 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12723161 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51302047
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Soluciones de almacenamiento y recarga para electrodos de pH
  • Completamente miscible
  • Incluye certificado de inspección de calidad
  • Trazable al NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición ∼de 100 °C
Color Transparente, verde
pH 7
Tipo de solución Tampón de pH
Envase 30 sobres de 20 ml
Incluye Certificado de inspección de calidad
Información de solubilidad Completamente miscible en el agua