Learn More
Mettler Toledo™ Soluciones amortiguadoras: pH estándar
Descripción
- Completamente miscible
- Incluye certificado de inspección de calidad
- Trazable al NIST
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | ∼de 100 °C |
| Color | Transparente |
| pH | 4,006 |
| Tipo de solución | Tampón de pH |
| Envase | Frasco de 250 ml |
| Incluye | Certificado de inspección de calidad |
| Información de solubilidad | Completamente miscible en el agua |