Learn More
Mettler Toledo™ Soluciones de tampón Redox
Descripción
Incluye un certificado de inspección de calidad que garantiza los valores indicados y la trazabilidad.
Certifications
Trazable al NIST
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de 250 ml |
| Certificado de análisis | Certificado de inspección de calidad |
| Resistividad | 220 mV |
| Color | Transparente, amarillo |
| pH | 7 |
| Punto de ebullición | ∼de 100 °C |
| Información de solubilidad | Completamente miscible en el agua |
| Tipo | Redox Buffer; UH = 427mV |