Learn More
Metsulfuron, TRC
Código de producto. 17953525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17953525 100 mg 100 miligramos
17972725 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17953525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM227745100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79510-48-8
Fórmula molecular C13 H13 N5 O6 S
Peso molecular (g/mol) 367.34
Sinónimo 2-[[[[(4-Methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoic acid (ACI), Cimarron 60DF, Escort XP, Metsulfuron, Benzoic acid, 2-[[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]- (9CI, ACI)
Nombre IUPAC 2-[(4-metaxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il)carbamoilsulfamoilo] ácido benzoico
SMILES COc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2C(=O)O)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metsulfuron
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N5O6S/c1-7-14-11(17-13(15-7)24-2)16-12(21)18-25(22,23)9-6-4-3-5-8(9)10(19)20/h3-6H,1-2H3,(H,19,20)(H2,14,15,16,17,18,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.0587
Porcentaje de pureza >95%