Learn More
Metsulfurón-metil-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metsulfuron-methyl D3 (triazine methoxy D3) |
| CAS | 2377723-88-9 |
| Fórmula molecular | C14 2H3 H12 N5 O6 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Metsulfuron-methyl D3 (triazine methoxy D3), N-[(2-Methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl-N'-(6-trideuteriomethoxy-4-methyl-2-triazinyl)urea, 2-[[[[(4-Trideuteriomethoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]benzoic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15N5O6S/c1-8-15-12(18-14(16-8)25-3)17-13(21)19-26(22,23)10-7-5-4-6-9(10)11(20)24-2/h4-7H,1-3H3,(H2,15,16,17,18,19,21)/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1nc(C)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccccc2C(=O)OC)n1 |
| Nombre IUPAC | 2-[[4-metil-6-(trideuteriometoxi)-1,3,5-triazin-2-il]carbamoilsulfamoil]benzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 384.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.0931 |