Learn More
Metsulfovax, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30309936 25 mg
1 options
Código de producto. 30309936 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC15208000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metsulfovax
CAS 21452-18-6
Nombres de analitos o componentes Metsulfovax
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H12 N2 O S
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 5-Thiazolecarboxanilide, 2,4-dimethyl- (8CI), 2,4-Dimethyl-N-phenyl-5-thiazolecarboxamide, 2,4-Dimethyl-5-carboxanilidothiazole, 2,4-Dimethyl-N-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxamide, 2,4-Dimethylthiazole-5-carboxanilide, ALG, DCT, DCT (2,4-dimethyl-5-carboxanilidothiazole), G 696, Metsulfovax, Provax, Provax (fungicide)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2OS/c1-8-11(16-9(2)13-8)12(15)14-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3,(H,14,15)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1nc(C)c(s1)C(=O)Nc2ccccc2
Nombre IUPAC 2,4-dimetil-N-fenil-1,3-tiazol-5-carboxamida
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 232.3
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.067 g/mol