Learn More
Metronidazol, Mikromol™
Código de producto. 17924316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17924316 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17924316 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0012.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Metronidazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metronidazole
CAS 443-48-1
Nombres de analitos o componentes Metronidazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H9 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Metronidazole, Metronidazole Benzoate Imp. A (EP), 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Hydroxyethyl-2-methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, Anagiardil, Arilin, Bayer 5360, Cimetrol 500LPCI, Clont, Deflamon, Efloran, Elyzol, Entizol, Flagesol, Flagil, Flagyl, Fossyol, Gineflavir, Klion, Klont, Medazol, Metro Cream & Gel, MetroGel, Metrogyl, Metrolag, Metrolyl, Metron, Metronidazol, Metropol, Metrotop, Mexibol, NSC 50364, NSC 69587, Nidazole, Noritate, Orvagil, Protostat, RP 8823, Rathimed, Sanatrichom, Satric, Takimetol, Trichazol, Tricho Cordes, Tricho-Gynaedron, Trichobrol, Trichocide, Trichomol, Trichopal, Tricocet, Trikhopol, Trivazol, Vagilen, Vagimid, Zadstat, 1-(beta-Hydroxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, Metronidazole Benzoate Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCO
Nombre IUPAC 2-(2-Metil-5-nitroimidazol-1-il)etanol
Peso molecular (g/mol) 171.15
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 171,0644 g/mol