Learn More
Metronidazole, MedChemExpress
Código de producto. 16448448
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16448448 10 g 10 g
16430878 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16448448 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0318
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Metronidazole is an orally active nitroimidazole antibiotic, can be used to research anaerobic infections. Metronidazole can cross blood brain barrier and results inflammation and skeletal muscle contraction under long-term application.
Metronidazole is an orally active nitroimidazole antibiotic, can be used to research anaerobic infections. Metronidazole can cross blood brain barrier and results inflammation and skeletal muscle contraction under long-term application.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metronidazole
Forma física Powder
CAS 443-48-1
Color Blanco
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H9N3O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 35 mg/mL (204.50 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 16.67 mg/mL (97.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCCN1C([N+]([O-])=O)=CN=C1C
Peso molecular (g/mol) 171.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.15
Porcentaje de pureza 98.93%