Learn More
Metronidazol, LoGiCal
Código de producto. 30461932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461932 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461932 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0012.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metronidazole
CAS 443-48-1
Nombres de analitos o componentes Metronidazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H9 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Metronidazole, Metronidazole Benzoate Imp. A (EP), 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, 1-Hydroxyethyl-2-methyl-5-nitroimidazole, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, Anagiardil, Arilin, Bayer 5360, Cimetrol 500LPCI, Clont, Deflamon, Efloran, Elyzol, Entizol, Flagesol, Flagil, Flagyl, Fossyol, Gineflavir, Klion, Klont, Medazol, Metro Cream & Gel, MetroGel, Metrogyl, Metrolag, Metrolyl, Metron, Metronidazol, Metropol, Metrotop, Mexibol, NSC 50364, NSC 69587, Nidazole, Noritate, Orvagil, Protostat, RP 8823, Rathimed, Sanatrichom, Satric, Takimetol, Trichazol, Tricho Cordes, Tricho-Gynaedron, Trichobrol, Trichocide, Trichomol, Trichopal, Tricocet, Trikhopol, Trivazol, Vagilen, Vagimid, Zadstat, 1-(beta-Hydroxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole, Metronidazole Benzoate Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCO
Nombre IUPAC 2-(2-Metil-5-nitroimidazol-1-il)etanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 171.15
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 171,0644 g/mol