Learn More
Metronidazol-hidroxi 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316578 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316578 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15201300AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metronidazole-hydroxy
CAS 4812-40-2
Nombres de analitos o componentes Metronidazole-hydroxy
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H9 N3 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-(2-Hydroxyethyl)-2-hydroxymethyl-5-nitroimidazole, Hydroxymetronidazole, 2-(Hydroxymethyl)-5-nitroimidazole-1-ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O4/c10-2-1-8-5(4-11)7-3-6(8)9(12)13/h3,10-11H,1-2,4H2
SMILES OCCn1c(CO)ncc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-[2-(hidroximetil)-5-nitroimidazol-1-il]etanol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 187.15
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0593 g/mol