Learn More
Metronidazol EP Impureza F, Mikromol™
Código de producto. 30052649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052649 25 mg 25 miligramos
17954206 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052649 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0012.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Metronidazol EP Impureza F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Hydroxyethyl Metronidazole
CAS 16156-94-8
Nombres de analitos o componentes O-Hydroxyethyl Metronidazole
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H13 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-[2-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethoxy]ethanol, Metronidazole impurity F, Metronidazole Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13N3O4/c1-7-9-6-8(11(13)14)10(7)2-4-15-5-3-12/h6,12H,2-5H2,1H3
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCOCCO
Nombre IUPAC 2-[2-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)etoxi]etanol
Peso molecular (g/mol) 215.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0906 g/mol