Learn More
Metronidazol EP Impureza D, Mikromol™
Descripción
Metronidazol EP Impureza D
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(5-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol |
| CAS | 5006-68-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(5-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H7 N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-(5-Nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol, Metronidazole Imp. D (EP), 5-Nitro-1H-imidazole-1-ethanol, 5-Nitroimidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-5-nitroimidazole, Metronidazole Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7N3O3/c9-2-1-7-4-6-3-5(7)8(10)11/h3-4,9H,1-2H2 |
| SMILES | OCCn1cncc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(5-nitroimidazol-1-il)etanol |
| Mostrar más |