Learn More
Metronidazol-d4 (hidroxietil-1,1,2,2-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metronidazole D4 (ethylene D4) |
| CAS | 1261392-47-5 |
| Fórmula molecular | C6 2H4 H5 N3 O3 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10 H,2-3H2,1H3/i2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])n1c(C)ncc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 175.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0895 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |