Learn More
Metronidazol-d3, TRC
Código de producto. 30480544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30480544 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30480544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM97880010MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metronidazole methyl-d3
CAS 83413-09-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 D3 H6 N3 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-(Methyl-d3)-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1ncc([N+](=O)[O-])n1CCO
Nombre IUPAC 2-[5-nitro-2-(trideuteriometil)imidazol-1-il]etanol
Peso molecular (g/mol) 174.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0832
Porcentaje de pureza >95