Learn More
Metronidazol beta-D-glucuronido, TRC
Código de producto. 30478508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30478508 1 mg 1 miligramo
30476517 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478508 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3388901MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100495-98-5
Fórmula molecular C12 H17 N3 O9
Peso molecular (g/mol) 347.28
Sinónimo Metronidazole-β-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[2-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)etoxi]oxano-2-carboxílico
SMILES Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCO[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metronidazole beta-D-Glucuronide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N3O9/c1-5-13-4-6(15(21)22)14(5)2-3-23-12-9(18)7(16)8(17)10(24-12)11(19)20/h4,7-10,12,16-18H,2-3H2,1H3,(H,19,20)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.0965