Learn More
Benzoato de metronidazol, LoGiCal
Código de producto. 30462362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462362 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462362 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0278.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metronidazole Benzoate
CAS 13182-89-3
Nombres de analitos o componentes Metronidazole Benzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H13 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Metronidazole Benzoate, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol 1-benzoate, 2-Methyl-5-nitro-1H-imidazole-1-ethanol benzoate (ester), 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 1-benzoate, 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol 1-benzoate (ester), Benzoylmetronidazole, Klion suspension, Metronidazole benzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N3O4/c1-10-14-9-12(16(18)19)15(10)7-8-20-13(17)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9H,7-8H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES O=C(OCCN1C(=NC=C1N(=O)=O)C)C=2C=CC=CC2
Nombre IUPAC Benzoato de 2-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)etilo
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 275.26
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0906 g/mol