Learn More
Acetato de metronidazol, TRC
Código de producto. 30466454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466454 10 mg 10 miligramos
30465370 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30466454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33888510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13182-82-6
Fórmula molecular C8H11N3O4
Peso molecular (g/mol) 213.19
Sinónimo Flubendazole Impurity B, Flubendazole Imp. B (EP), L-Methionine Sulfone
Nombre IUPAC 2-(2-metil-5-nitroimidazol-1-il)acetato de etil
SMILES CC(=O)OCCn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metronidazole Acetate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N3O4/c1-6-9-5-8(11(13)14)10(6)3-4-15-7(2)12/h5H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.075