Learn More
Metronidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436738 100 g 100 g
15426738 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60258.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.02€
    334.65€ / 100 g
    Ahorro 74.37€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 443-48-1 | C6H9N3O3 | 171.156 g/mol
Metronidazole is a limited spectrum antibiotic that actively deters the growth of protozoa, anaerobic gram-positive, and anaerobic gram-negative bacteria. The first use of this antibiotic was to suppress protozoans such as Entamoeba histolytica, Giardia lamblia and Trichomonas vaginalis. It has been used to repress the growth of gram-negative anaerobes belonging to the Bacteroides and Fusobacterium, and gram-positive anaerobes such aspeptostreptococcus and Clostridia. The advantages of this antibiotic is that it affects a high percentage of gram-negative bacteria and has greater tissue penetration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metronidazol es un antibiótico de espectro limitado que impide activamente el crecimiento de bacterias protozoarias, grampositivas anaerobias y gramnegativas anaerobias. La primera vez que se utilizó este antibiótico fue para suprimir protozoos como Entamoeba histolytica, Giardia lamblia y Trichomonas vaginalis. Se ha usado para reprimir el crecimiento de anaerobios gramnegativos pertenecientes a los Bacteroides y Fusobacterium, y anaerobios grampositivos como los aspeptostreptococcus y Clostridia. La ventaja de este antibiótico es que afecta a un alto porcentaje de bacterias gramnegativas y tiene una mayor penetración tisular.
Solubilidad
Soluble en agua (10 mg/ml a 20 °C), etanol, metanol, cloroformo y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 443-48-1
Fórmula molecular C6H9N3O3
Peso molecular (g/mol) 171.156
Número MDL MFCD00009750
Clave InChI VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
PubChem CID 4173
ChEBI CHEBI:6909
Nombre IUPAC 2-(2-Metil-5-nitroimidazol-1-il)etanol
SMILES CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metronidazole
Punto de fusión 159°C to 161°C
Cantidad 100 g
Beilstein 611683
Información de solubilidad Soluble in water (10mg/ml at 20°C),ethanol,methanol,chloroform,and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.16
Porcentaje de pureza 99%