Learn More
Metronidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Metronidazole is a limited spectrum antibiotic that actively deters the growth of protozoa, anaerobic gram-positive, and anaerobic gram-negative bacteria. The first use of this antibiotic was to suppress protozoans such as Entamoeba histolytica, Giardia lamblia and Trichomonas vaginalis. It has been used to repress the growth of gram-negative anaerobes belonging to the Bacteroides and Fusobacterium, and gram-positive anaerobes such aspeptostreptococcus and Clostridia. The advantages of this antibiotic is that it affects a high percentage of gram-negative bacteria and has greater tissue penetration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El metronidazol es un antibiótico de espectro limitado que impide activamente el crecimiento de bacterias protozoarias, grampositivas anaerobias y gramnegativas anaerobias. La primera vez que se utilizó este antibiótico fue para suprimir protozoos como Entamoeba histolytica, Giardia lamblia y Trichomonas vaginalis. Se ha usado para reprimir el crecimiento de anaerobios gramnegativos pertenecientes a los Bacteroides y Fusobacterium, y anaerobios grampositivos como los aspeptostreptococcus y Clostridia. La ventaja de este antibiótico es que afecta a un alto porcentaje de bacterias gramnegativas y tiene una mayor penetración tisular.
Solubilidad
Soluble en agua (10 mg/ml a 20 °C), etanol, metanol, cloroformo y dimetilsulfóxido.
Notas
Almacenar a 4 °C.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Metronidazole |
| Punto de fusión | 159°C to 161°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 611683 |
| Información de solubilidad | Soluble in water (10mg/ml at 20°C),ethanol,methanol,chloroform,and dimethyl sulfoxide. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.16 |
| Porcentaje de pureza | 99% |