Learn More
Metronidazol, 99,32 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11444901 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444901 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11444901 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215571025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    143.85€ / 25 g
    Ahorro 7.15€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
CAS: 443-48-1 | C6H9N3O3 | 171.156 g/mol
CAS 443-48-1
Fórmula molecular C6H9N3O3
Peso molecular (g/mol) 171.156
Clave InChI VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metronidazole, metronidazol, flagyl, 2-methyl-5-nitroimidazole-1-ethanol, anagiardil, trichazol, gineflavir, meronidal, metronidaz, novonidazol
PubChem CID 4173
ChEBI CHEBI:6909
Nombre IUPAC 2-(2-Metil-5-nitroimidazol-1-il)etanol
SMILES CC1=NC=C(N1CCO)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metronidazole
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.2
Porcentaje de pureza 0.9932
Grado No disponible
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Metronidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Metronidazole