Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Ruedas con vástago de polímero
Código de producto. 15906741
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Rueda de tubo de freno
Rueda de tubo giratoria
Modelo:
Antimicrobiano, resistente a la corrosión
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Modelo Tamaño de la unidad
15906741 Rueda de tubo giratoria Antimicrobiano, resistente a la corrosión cada uno
11751049 Rueda de tubo de freno Antimicrobiano, resistente a la corrosión cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15906741 Proveedor Metro™ N.º de proveedor 5PCXM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    84.51€ / paquete de 1
    Ahorro 18.49€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Para uso con cualquier rueda giratoria de polímero MetroMax i en postes
  • Facilita la limpieza
  • Las ruedas permiten mover las unidades de estantería fácilmente para acceder a suelos y paredes
  • Cuando se utiliza para crear carros, permite el movimiento eficiente de suministros a través de una instalación o campus
Ruedas giratorias de polímero
  • Rendimiento resistente a la corrosión (asta completamente de polímero, eje y componentes de acero inoxidable)
  • 5 in Rueda de poliuretano de 127 mm de diámetro
  • Cojinete de eje de estilo de manga
  • Mecanismo de freno opcional accionado con dedo del pie
  • Protección antimicrobiana integrada en la rosca
  • Capacidad de carga de 300 libras. (135 kilos)
  • Rango de temperatura: -20 a 120 °F (-29 a 49 °C) [continuo]
  • Amortiguadores incluidos
Ruedas giratorias estándar
  • Asta y componentes chapados
  • Estilo giratorio o de freno giratorio
  • Amortiguadores incluidos
Acero inoxidable, ruedas giratorias de carro lavables
  • Asta eje y tubo de acero inoxidable
  • Cojinetes sellados (amortiguadores incluidos)
Especificaciones
Tipo de producto Rueda de tubo giratoria
Material Polímero
Diámetro (imperial) 5 pulg
Diámetro (métrico) 12,7 cm
Para utilizar con (equipo) Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™
Capacidad portante (imperial) 300 lb
Capacidad portante (métrico) 137 kg
Modelo Antimicrobiano, resistente a la corrosión
Intervalo de temperatura (imperial) De - 20 a 120 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -49 °C a 49 °C
Banda de rodadura de la rueda Poliuretano
Con ruedas giratorias Sí