Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Ruedas con vástago de polímero
Descripción
- Facilita la limpieza
- Las ruedas permiten mover las unidades de estantería fácilmente para acceder a suelos y paredes
- Cuando se utiliza para crear carros, permite el movimiento eficiente de suministros a través de una instalación o campus
Ruedas giratorias de polímero
- Rendimiento resistente a la corrosión (asta completamente de polímero, eje y componentes de acero inoxidable)
- 5 in Rueda de poliuretano de 127 mm de diámetro
- Cojinete de eje de estilo de manga
- Mecanismo de freno opcional accionado con dedo del pie
- Protección antimicrobiana integrada en la rosca
- Capacidad de carga de 300 libras. (135 kilos)
- Rango de temperatura: -20 a 120 °F (-29 a 49 °C) [continuo]
- Amortiguadores incluidos
Ruedas giratorias estándar
- Asta y componentes chapados
- Estilo giratorio o de freno giratorio
- Amortiguadores incluidos
Acero inoxidable, ruedas giratorias de carro lavables
- Asta eje y tubo de acero inoxidable
- Cojinetes sellados (amortiguadores incluidos)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rueda de tubo de freno |
| Diámetro (imperial) | 5 pulg |
| Diámetro (métrico) | 12,7 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™ |
| Capacidad portante (imperial) | 300 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 137 kg |
| Modelo | Antimicrobiano, resistente a la corrosión |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De - 20 a 120 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -49 °C a 49 °C |
| Banda de rodadura de la rueda | Poliuretano |
| Mostrar más |