Learn More
Metro™ Juegos de guías de estantes ventilados
Código de producto. 15997311
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
27 pulg
72 pulg
84 pulg
96 pulg
108 pulg
120 pulg
132 pulg
144 pulg
156 pulg
168 pulg
180 pulg
192 pulg
204 pulg
216 pulg
228 pulg
240 pulg
252 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
15997311 240 pulg cada uno
15937321 96 pulg cada uno
15947321 108 pulg cada uno
15917321 72 pulg cada uno
15987301 120 pulg cada uno
15937311 180 pulg cada uno
15997301 132 pulg cada uno
15917311 156 pulg cada uno
15947311 192 pulg cada uno
15977311 228 pulg cada uno
15967311 216 pulg cada uno
15927321 84 pulg cada uno
15987311 27 pulg cada uno
15907321 252 pulg cada uno
15907311 144 pulg cada uno
15927311 168 pulg cada uno
15957311 204 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15997311 Supplier Metro™ Supplier No. TTS20NA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1680.00€
    1429.85€ / paquete de 1
    Ahorro 250.15€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para usar con Metro Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ y Súper Adjustable™ Arriba Track™ estantería.
  • Los juegos de vías incluyen las secciones de vías necesarias para ensamblar tramos de vías de hasta 21 pies. (640 centímetros)
  • Recubierto con Microban™ protección antimicrobiana
Order Info
19-138-228 (TTS2.5NA) incluye un kit de unión para conectar la pista a otros juegos de pistas.
Specifications
Tipo de producto Conjunto de guías
Para utilizar con (equipo) Estante superior con guía Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™
Incluye Secciones necesarias de la guía para el montaje de recorridos de 1830 a 6405 mm
Longitud (imperial) 240 pulg
Longitud (métrico) 609,6 cm