Learn More
Metro™ Juegos de guías de estantes ventilados
Descripción
- Los juegos de vías incluyen las secciones de vías necesarias para ensamblar tramos de vías de hasta 21 pies. (640 centímetros)
- Recubierto con Microban™ protección antimicrobiana
Información de órdenes
19-138-228 (TTS2.5NA) incluye un kit de unión para conectar la pista a otros juegos de pistas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Conjunto de guías |
| Para utilizar con (equipo) | Estante superior con guía Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ |
| Incluye | Secciones necesarias de la guía para el montaje de recorridos de 1830 a 6405 mm |
| Longitud (imperial) | 96 pulg |
| Longitud (métrico) | 244 cm |