Learn More
Metro™ Accesorio para estantes ventilados, soportes de etiquetas
Código de producto. 15906791
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de etiqueta (métrico):
139,5 x 3,2 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de etiqueta (métrico) unitSize
15906791 139,5 x 3,2 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15906791 Proveedor Metro™ N.º de proveedor 9990SL5
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para utilizar con estantería ventilada de estantes volados Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™
  • Tres estilos para elegir: Montaje plano gris sólido, montaje plano transparente o montaje inclinado gris sólido
  • Admite la mayoría de los modelos comerciales de 32 mm (1,25 in). etiquetas
  • Los soportes transparentes permiten que las etiquetas de colores se vean
  • Utilice únicamente tamaños de 3 in con estantes voladizos
Especificaciones
Color Gris
Para utilizar con (equipo) Estantería ventilada de estantes volados Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™
Tamaño de etiqueta (imperial) 55 x 1,25 pulg.
Tamaño de etiqueta (métrico) 139,5 x 3,2 cm
Longitud del estante (imperial) 60 pulg
Longitud del estante (métrico) 152 cm
Modelo Inclinado
Intervalo de temperatura (imperial) -18 a 120,2 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -28 a 49 °C
Material Plástico