Learn More
Metro™ Carro de estante de alambre Super Erectra ™
Código de producto. 15917231
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante (métrico):
408 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad portante (métrico) Tamaño de la unidad
15917231 408 kg cada uno
1 options
Código de producto. 15917231 Proveedor Metro™ N.º de proveedor N336EC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.00€
    587.17€ / paquete de 1
    Ahorro 104.83€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Includes
Cuatro estantes, postes, manguitos de división de plástico, amortiguadores con forma de rosca y dos ruedas giratorias/dos ruedas de freno de poliuretano
Carro de laboratorio fácil de montar con capacidad para hasta 408 kg.
  • Carro de cuatro estantes con estantes de alambre cromado y postes chapados.
  • Las superficies de alambre abiertas minimizan la acumulación de polvo y permiten la circulación del aire y una mayor visibilidad.
  • Dos ruedas giratorias y dos con freno, de poliuretano, todas ellas antihuellas y con parachoques tipo donut.
  • Los postes tienen ranuras circulares laminadas a intervalos de 2,5 cm a lo largo de toda la altura.
  • El manguito de división cónica patentada encaja alrededor de los postes; la abertura cónica en la esquina del estante se desliza sobre el manguito para proporcionar un bloqueo positivo
  • El diseño de postes SightSelect proporciona una guía visual para posicionar y ajustar los estantes.
Especificaciones
Tipo de producto Carro móvil
Capacidad (métrico) 408 kg
Color Plata
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36 × 18 × 69 pulg (91,4 × 45,7 × 175 cm)
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transporte
Altura (imperial) 69 in
Altura (métrico) De 175 cm
Incluye Cuatro estantes de alambre cromado de 91 L x 46 cm. SightSelect™ Cuatro postes cromados de 160 cm, fundas de plástico divididas, parachoques tipo donut y ruedas de poliuretano de 5 in, dos giratorias y dos con freno.
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91,4 cm
Capacidad portante (imperial) 899,48 lb
Capacidad portante (métrico) 408 kg
Material Acero (calibre 18)
N.º de estantes 4
Anchura (imperial) 18 in
Anchura (métrico) 45,7 cm