Learn More
Metro™ Accesorios de estantes ventilados Super Erecta™, con marco de serpiente de tres lados
Código de producto. 15937241
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
36 x 24 in. (91,4 x 61 cm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15937241 36 x 24 in. (91,4 x 61 cm) cada uno
1 options
Código de producto. 15937241 Proveedor Metro™ N.º de proveedor SF53N3C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.70€
    72.83€ / paquete de 1
    Ahorro 15.87€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
El robusto marco de serpiente cuadrado proporciona soporte adicional o acceso al piso.
  • También se puede utilizar para apoyar paneles laterales o finales junto con otros accesorios.
  • Tamaños adicionales disponibles.
  • Acabado chapado.
Especificaciones
Tipo de producto Marco de serpiente
Dimensiones (L x An) 36 x 24 in. (91,4 x 61 cm)
Longitud (imperial) 36 pulg
Longitud (métrico) 91,4 cm
Peso (imperial) 7,5 lb
Peso (métrico) 3,4 kg
Anchura (imperial) 24 in
Anchura (métrico) 61 cm