Learn More
Metro™ Accesorio para estantería de alambre Super Erecta™, ruedas de tubo
Description
Includes
Amortiguadores con forma de rosca.
Las opciones de rueda incluyen tubo estándar, polímero, carro de acero inoxidable lavable y esterilizable en autoclave a altas temperaturas. Las ruedas de polímero y de acero inoxidable proporcionan una gran resistencia a la corrosión, eficiencia y mayor durabilidad. Ruedas disponibles en estilos de giro, freno giratorio o rígido.
- Las ruedas de tubo rígido se adquieren en parejas para facilitar el seguimiento y la gestión
- Se proporcionan canales de rueda rígidos con cada dos ruedas de tubo rígido en función de la anchura del estante
Ruedas de polímero
- Las ruedas de polímero ofrecen resistencia a la corrosión y durabilidad mejorada
- Asta completamente de polímero, eje y componentes de acero inoxidable
- Rueda de poliuretano
- Cojinete de eje de estilo de manga
- Mecanismo de freno opcional accionado con dedo del pie
Ruedas de carro de acero inoxidable lavables
- Selladas con lubricante con conexiones zerk en giro y eje
Ruedas esterilizables en autoclave a altas temperaturas
- Temperatura nominal de hasta 300 °F (149 °C)
Order Info
Se debe conocer el ancho de estante cuando se soliciten ruedas rígidas. Los frenos se accionan con el pie.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Rueda de tubo giratoria |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro (imperial) | 5 pulg |
| Diámetro (métrico) | 12,7 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Estantería de alambre Metro™ Super Erecta™ |
| Capacidad portante (imperial) | 300 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 135 kg |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De - 20 a 120 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -49 °C a 49 °C |
| Banda de rodadura de la rueda | Poliuretano, plano |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.