Learn More
Metro™ Accesorio para estantería de alambre Super Erecta™, ruedas de tubo
Código de producto. 15986711
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante (métrico):
68 kg
90 kg
111 kg
135 kg
Tipo de producto:
Rueda de tubo de freno
Rueda de tubo giratoria
Rueda de tubo giratoria esterilizable en autoclave de alta temperatura
Rueda de tubo rígida
Rueda giratoria
Rueda giratoria de freno esterilizable en autoclave de alta temperatura
Material:
Acero
Acero inoxidable
Polímero
Polímero antimicrobiano
Banda de rodadura de la rueda:
Anillo de módulo alto
Fenólico de alta temperatura
Nylon de alta temperatura
Poliuretano, plano
Resistente, plana
Tamaño de la unidad:
cada uno
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad portante (métrico) Tipo de producto Material Banda de rodadura de la rueda unitSize
15986711 68 kg Rueda de tubo de freno Acero inoxidable Anillo de módulo alto cada uno
15906721 68 kg Rueda de tubo giratoria Acero inoxidable Anillo de módulo alto cada uno
15976731 135 kg Rueda de tubo de freno Polímero Poliuretano, plano cada uno
15966721 135 kg Rueda giratoria de freno esterilizable en autoclave de alta temperatura Acero inoxidable Fenólico de alta temperatura cada uno
15936721 135 kg Rueda de tubo giratoria esterilizable en autoclave de alta temperatura Acero inoxidable Nylon de alta temperatura cada uno
15946721 135 kg Rueda giratoria de freno esterilizable en autoclave de alta temperatura Acero inoxidable Nylon de alta temperatura cada uno
15986731 135 kg Rueda de tubo de freno Polímero antimicrobiano Poliuretano, plano cada uno
15996731 135 kg Rueda de tubo giratoria Polímero antimicrobiano Poliuretano, plano cada uno
15956721 135 kg Rueda de tubo giratoria esterilizable en autoclave de alta temperatura Acero inoxidable Fenólico de alta temperatura cada uno
15966731 135 kg Rueda de tubo giratoria Polímero Poliuretano, plano cada uno
11781049 135 kg Rueda de tubo de freno Acero Poliuretano, plano cada uno
11705729 90 kg Rueda giratoria Acero Resistente, plana cada uno
15956711 90 kg Rueda de tubo de freno Acero Resistente, plana cada uno
11771049 135 kg Rueda giratoria Acero Poliuretano, plano cada uno
15956731 90 kg Rueda de tubo rígida Acero Resistente, plana cada uno
15966711 111 kg Rueda giratoria Acero Anillo de módulo alto cada uno
15916731 135 kg Rueda de tubo rígida Acero Poliuretano, plano cada uno
15976711 111 kg Rueda de tubo de freno Acero Anillo de módulo alto cada uno
15906731 135 kg Rueda de tubo giratoria Acero inoxidable Poliuretano, plano cada uno
15976721 135 kg Rueda de tubo de freno Acero inoxidable Poliuretano, plano cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
This item is not returnable. View return policy
El peso total del equipo y la carga no debe superar tres veces la capacidad de carga por rueda.
Product Code. 15986711 Supplier Metro™ Supplier No. 5MDBGSA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    155.55€ / paquete de 1
    Ahorro 27.45€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El peso total del equipo y la carga no debe superar tres veces la capacidad de carga por rueda.
Includes
Amortiguadores con forma de rosca.
Elija entre varios tipos de ruedas para encontrar unas que se adapten a sus necesidades de resistencia a la corrosión
Las opciones de rueda incluyen tubo estándar, polímero, carro de acero inoxidable lavable y esterilizable en autoclave a altas temperaturas. Las ruedas de polímero y de acero inoxidable proporcionan una gran resistencia a la corrosión, eficiencia y mayor durabilidad. Ruedas disponibles en estilos de giro, freno giratorio o rígido.
  • Las ruedas de tubo rígido se adquieren en parejas para facilitar el seguimiento y la gestión
  • Se proporcionan canales de rueda rígidos con cada dos ruedas de tubo rígido en función de la anchura del estante
Ruedas de polímero
  • Las ruedas de polímero ofrecen resistencia a la corrosión y durabilidad mejorada
  • Asta completamente de polímero, eje y componentes de acero inoxidable
  • Rueda de poliuretano
  • Cojinete de eje de estilo de manga
  • Mecanismo de freno opcional accionado con dedo del pie
Ruedas de carro de acero inoxidable lavables
  • Selladas con lubricante con conexiones zerk en giro y eje
Ruedas esterilizables en autoclave a altas temperaturas
  • Temperatura nominal de hasta 300 °F (149 °C)
Order Info
Se debe conocer el ancho de estante cuando se soliciten ruedas rígidas. Los frenos se accionan con el pie.
Specifications
Tipo de producto Rueda de tubo de freno
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro (imperial) 5 pulg
Diámetro (métrico) 12,7 cm
Para utilizar con (equipo) Estantería de alambre Metro™ Super Erecta™
Capacidad portante (imperial) 150 lb
Capacidad portante (métrico) 68 kg
Intervalo de temperatura (imperial) De - 40 a 180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 82 °C
Banda de rodadura de la rueda Anillo de módulo alto
Con ruedas giratorias
Material Acero inoxidable