Learn More
Metro™ Accesorio para estantería de alambres Super Erecta™ ,borde de estante, apilable
Código de producto. 15936961
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial):
18 pulg
24 pulg
30 pulg
36 in
60 pulg
Material:
Acero inoxidable
Chrome
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Material unitSize
15936961 36 in Acero inoxidable cada uno
15906961 30 pulg Chrome cada uno
15916971 60 pulg Acero inoxidable cada uno
15976951 24 pulg Acero inoxidable cada uno
15926951 18 pulg Acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15936961 Proveedor Metro™ N.º de proveedor L36N4S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.80€
    90.59€ / paquete de 1
    Ahorro en la oferta
    -35.61% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las repisas para estantes se encajan en estantes y postes para un ajuste seguro sin herramientas para crear repisas más altas y apilables.
  • 4 in de alto (10 cm)
  • Opción de acabado en acero inoxidable o chapado
Información de órdenes
Los postes y los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Repisa apilable para estanterías de alambre
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Metro Super Erecta Estanterías de alambre
Altura (imperial) 4 pulg
Altura (métrico) 10 cm
Anchura (imperial) 36 in
Anchura (métrico) 91,4 cm