Learn More
Metro™ Accesorio para estantería de alambres Super Erecta™ ,reborde de estante
Código de producto. 15996961
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
14 pulg
18 pulg
21 pulg
24 pulg
30 pulg
36 pulg
42 pulg
48 pulg
60 pulg
72 pulg
Altura (imperial):
1 pulg
4 pulg
Material:
Acero inoxidable
Chrome
Tamaño de la unidad:
cada uno
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Altura (imperial) Material Tamaño de la unidad
15996961 48 pulg 4 pulg Acero inoxidable cada uno
15946951 21 pulg 4 pulg Acero inoxidable cada uno
15996941 14 pulg 1 pulg Acero inoxidable cada uno
15986951 24 pulg 4 pulg Acero inoxidable cada uno
15916961 30 pulg 4 pulg Acero inoxidable cada uno
15946961 36 pulg 4 pulg Acero inoxidable cada uno
15966961 42 pulg 4 pulg Acero inoxidable cada uno
15926971 60 pulg 4 pulg Acero inoxidable cada uno
15936951 18 pulg 4 pulg Acero inoxidable cada uno
15906951 18 pulg 1 pulg Chrome cada uno
15906971 60 pulg 1 pulg Chrome cada uno
15976961 48 pulg 1 pulg Chrome cada uno
15986941 14 pulg 1 pulg Chrome cada uno
15936971 72 pulg 1 pulg Chrome cada uno
15996951 30 pulg 1 pulg Chrome cada uno
15956961 42 pulg 1 pulg Chrome cada uno
15916951 18 pulg 1 pulg Acero inoxidable cada uno
15986961 48 pulg 1 pulg Acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 15996961 Proveedor Metro™ N.º de proveedor L48WS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    90.38€ / paquete de 1
    Ahorro 10.62€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-03-2027
Hay repisas disponibles para estantes de alambre o sólidos.
  • Las repisas de 1 in proporcionan un borde resistente para asegurar los artículos durante el transporte o para cumplir con requisitos de seguridad sísmica u otros.
  • Se fija fácilmente al Metro sin herramientas Super Erecta o Estanterías de alambre súper ajustables.
  • Otros tamaños y acabados disponibles.
  • Para instalación fija o móvil.
  • Evita que los artículos sobresalgan o se caigan de los estantes.
  • Las repisas laterales y traseras miden 1 in. (25 mm) de alto.
  • Las repisas sólidas miden 4 in de alto (10,1 cm) e incluyen pestañas con clip de resorte para sujetarlas.
Información de órdenes
Los postes y los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Repisa apilable para estanterías sólidas
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Metro Super Erecta Estantes sólidos
Altura (imperial) 4 pulg
Altura (métrico) 10 cm
Incluye Lengüetas con cierre de resorte
Longitud (imperial) 48 pulg
Longitud (métrico) 122 cm