Learn More
Metro™ Accesorio para estantería de alambres Super Erecta™ ,reborde de estante
Description
- Las repisas de 1 in proporcionan un borde resistente para asegurar los artículos durante el transporte o para cumplir con requisitos de seguridad sísmica u otros.
- Se fija fácilmente al Metro sin herramientas Super Erecta o Estanterías de alambre súper ajustables.
- Otros tamaños y acabados disponibles.
- Para instalación fija o móvil.
- Evita que los artículos sobresalgan o se caigan de los estantes.
- Las repisas laterales y traseras miden 1 in. (25 mm) de alto.
- Las repisas sólidas miden 4 in de alto (10,1 cm) e incluyen pestañas con clip de resorte para sujetarlas.
Order Info
Los postes y los estantes se venden por separado.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Repisa apilable para estanterías sólidas |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Metro Super Erecta Estantes sólidos |
| Altura (imperial) | 4 pulg |
| Altura (métrico) | 10 cm |
| Incluye | Lengüetas con cierre de resorte |
| Longitud (imperial) | 24 pulg |
| Longitud (métrico) | 61 cm |