Learn More
Metro™ Accesorio para estantería de alambres Super Erecta™ ,reborde de estante
Descripción
Las repisas de 1 in proporcionan un borde seguro para asegurar los artículos durante el transporte o para cumplir con los requisitos de seguridad sísmica u otros. Se fija fácilmente al Metro sin herramientas Super Erecta o Estanterías de alambre súper ajustables. Otros tamaños y acabados disponibles.
- Para instalaciones fijas o móviles
- Evita que los artículos sobresalgan o se caigan de los estantes
- Las repisas laterales y traseras miden 1 in. (25 mm) de alto
- Las repisas sólidas para estantes miden 4 in de alto (10,1 cm) e incluyen pestañas con clip de resorte para sujetarlas.
Información de órdenes
Los postes y los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Estante ventilado Metro™ Super Erecta™ |
| Altura (imperial) | 1 pulg |
| Altura (métrico) | 2,5 cm |
| Incluye | Lengüetas con cierre de resorte |
| Longitud (imperial) | 24 in |
| Longitud (métrico) | 61 cm |
| Material | Chrome |