Learn More
Metro™ Accesorio para estantería de alambres Super Erecta™ ,reborde de estante
Código de producto. 15966951
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15966951 Acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 15966951 Proveedor Metro™ N.º de proveedor L24N1S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.85€
    23.73€ / paquete de 1
    Ahorro 4.12€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-03-2027
Para usar con Metro™ Super Erecta™ estantería.
  • Las repisas de una pulgada proporcionan un borde seguro para asegurar los artículos durante el transporte o para cumplir con los requisitos de seguridad sísmica u otros.
  • Se fija fácilmente al Metro sin herramientas Super Erecta o Estanterías de alambre súper ajustables.
  • Otros tamaños y acabados disponibles.
  • Para instalación fija o móvil.
  • Evita que los artículos sobresalgan o se caigan de los estantes.
  • Las repisas laterales y traseras miden 1 in. (25 mm) de alto.
  • Las repisas sólidas miden 4 in de alto (10,1 cm) e incluyen pestañas con clip de resorte para sujetarlas.
Información de órdenes
Los postes y los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Repisa apilable para estanterías de alambre
Para utilizar con (equipo) Estante ventilado Metro™ Super Erecta™
Altura (imperial) 1 pulg
Altura (métrico) 2,5 cm
Incluye Lengüetas con cierre de resorte
Longitud (imperial) 24 in
Longitud (métrico) 61 cm
Material Acero inoxidable