Learn More
- Home
- Products
- Mobiliario
- Estanterías
- Unidades de estantería para laboratorio
- Metro™ Estante ventilado Super Erecta™, acabado de acero inoxidable
Metro™ Estante ventilado Super Erecta™, acabado de acero inoxidable
Código de producto. 15996611
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
35,5 x 121,9 cm (14 x 48 in)
35,5 x 182,9 cm (14 x 72 in)
45,7 x 121,9 cm (18 x 48 in)
45,7 x 183 cm (18 x 72 in)
45,7 x 61 cm (18 x 24 in)
45,7 x 91,4 cm (18 x 36 in)
53 x 106,6 cm (21 x 42 in)
53 x 21,9 cm (21 x 48 in)
53 x 37 cm (21 x 54 in)
53 x 60 cm (21 x 24 in)
53 x 76 cm (21 x 30 in)
61 x 106,6 cm (24 x 42 in)
61 x 121,9 cm (24 x 48 in)
61 x 137 cm (24 x 54 in)
61 x 152,4 cm (24 x 60 in)
76 x 121,9 cm (30 x 48 in)
76 x 182,9 cm (30 x 72 in)
76 x 91,4 cm (30 x 36 in)
91 x 152,4 cm (36 x 60 in)
91 x 182,9 cm (36 x 72 in)
91 x 91 cm (36 x 36 in)
Fondo (métrico):
355 mm
457 mm
530 mm
610 mm
760 mm
910 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
21 product options available for selection
| Código de producto. | Dimensiones (L x An) | Fondo (métrico) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|
| 15996611 | 53 x 60 cm (21 x 24 in) | 530 mm | cada uno |
| 15946611 | 45,7 x 183 cm (18 x 72 in) | 457 mm | cada uno |
| 15966681 | 76 x 121,9 cm (30 x 48 in) | 760 mm | cada uno |
| 15946681 | 76 x 91,4 cm (30 x 36 in) | 760 mm | cada uno |
| 15916671 | 61 x 121,9 cm (24 x 48 in) | 610 mm | cada uno |
| 15926591 | 45,7 x 61 cm (18 x 24 in) | 457 mm | cada uno |
| 15976671 | 61 x 152,4 cm (24 x 60 in) | 610 mm | cada uno |
| 15966601 | 45,7 x 121,9 cm (18 x 48 in) | 457 mm | cada uno |
| 15906601 | 45,7 x 91,4 cm (18 x 36 in) | 457 mm | cada uno |
| 15906581 | 35,5 x 121,9 cm (14 x 48 in) | 355 mm | cada uno |
| 15986581 | 35,5 x 182,9 cm (14 x 72 in) | 355 mm | cada uno |
| 15986631 | 53 x 21,9 cm (21 x 48 in) | 530 mm | cada uno |
| 15946621 | 53 x 76 cm (21 x 30 in) | 530 mm | cada uno |
| 15936631 | 53 x 106,6 cm (21 x 42 in) | 530 mm | cada uno |
| 15916641 | 53 x 37 cm (21 x 54 in) | 530 mm | cada uno |
| 15986661 | 61 x 106,6 cm (24 x 42 in) | 610 mm | cada uno |
| 15946671 | 61 x 137 cm (24 x 54 in) | 610 mm | cada uno |
| 15926691 | 76 x 182,9 cm (30 x 72 in) | 760 mm | cada uno |
| 15916701 | 91 x 91 cm (36 x 36 in) | 910 mm | cada uno |
| 15986701 | 91 x 182,9 cm (36 x 72 in) | 910 mm | cada uno |
| 15956701 | 91 x 152,4 cm (36 x 60 in) | 910 mm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
15996611
Proveedor
Metro™
N.º de proveedor
2124NS
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
256.00€
239.39€ / paquete de 1
Ahorro 16.61€
6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
- Acero inoxidable pulido tipo 304
- Se utiliza para las aplicaciones y entornos más agresivos
- Resiste el lavado de carros automático a altas temperaturas y aplicaciones esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Estante de alambre |
| Material | Acero inoxidable |
| Fondo (imperial) | 21 pulg |
| Fondo (métrico) | 530 mm |
| Dimensiones (L x An) | 53 x 60 cm (21 x 24 in) |
| Para utilizar con (equipo) | Metro Super Erecta Sistema de estanterías |
| Incluye | Clips y cuñas de plástico |