Learn More
Metro™ Estante ventilado Super Erecta™, acabado de acero inoxidable
Código de producto. 15996681
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
60 x 30 in. (152,4 x 76 cm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15996681 60 x 30 in. (152,4 x 76 cm) cada uno
1 options
Código de producto. 15996681 Proveedor Metro™ N.º de proveedor 3060NS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    507.00€
    456.36€ / paquete de 1
    Ahorro 50.64€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 06-04-2027
Los estantes de alambre con acabado cromado permiten configuraciones ajustables cuando se utilizan con Metro Super Erecta sistemas de estanterías.
  • El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
  • Acero inoxidable pulido tipo 304
  • Se utiliza para las aplicaciones y entornos más agresivos
  • Resiste el lavado de carros automático a altas temperaturas y aplicaciones esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Estante de alambre
Material Acero inoxidable
Fondo (imperial) 30 pulg
Fondo (métrico) 760 mm
Dimensiones (L x An) 60 x 30 in. (152,4 x 76 cm)
Para utilizar con (equipo) Metro Super Erecta Sistema de estanterías
Incluye Clips y cuñas de plástico
Longitud (imperial) 60 pulg
Longitud (métrico) 152,4 cm
Anchura (imperial) 30 pulg
Anchura (métrico) 76 cm