Learn More
- Home
- Products
- Mobiliario
- Estanterías
- Postes y accesorios para estanterías
- Metro™ Estantes ventilados Super Electra™, acabado cromado
Metro™ Estantes ventilados Super Electra™, acabado cromado
Código de producto. 15996581
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
24 x 18 in. (61 x 45,7 cm)
24 x 21 in. (61 x 53 cm)
30 x 21 in. (76 x 53 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 in. (91,4 x 53 cm)
36 x 24 in. (91,4 x 61 cm)
36 x 30 in. (91,4 x 76 cm)
36 x 36 in. (91 x 91 cm)
42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 in. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 in. (106,6 x 61 cm)
48 x 18 in. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 21 in. (122 x 53 cm)
48 x 24 in. (121,9 x 61 cm)
48 x 36 in. (121,9 x 91 cm)
60 x 14 in. (152,4 x 35,5 cm)
60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 in. (152,4 x 53 cm)
60 x 24 in. (152,4 x 61 cm)
60 x 30 in. (152,4 x 76 cm)
72 x 21 in. (183 x 53 cm)
72 x 30 in. (183 x 76 cm)
72 x 36 in. (183 x 91 cm)
Capacidad portante (imperial):
16 lb
21 lb
400 lb
600 lb
800 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
24 product options available for selection
| Código de producto. | Dimensiones (L x An) | Capacidad portante (imperial) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|
| 15996581 | 24 x 18 in. (61 x 45,7 cm) | 800 lb | cada uno |
| 16471324 | 48 x 24 in. (121,9 x 61 cm) | 16 lb | cada uno |
| 15956671 | 60 x 24 in. (152,4 x 61 cm) | 21 lb | cada uno |
| 15976591 | 36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm) | 400 lb | cada uno |
| 15946601 | 48 x 18 in. (121,9 x 45,7 cm) | 400 lb | cada uno |
| 15906611 | 60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm) | 600 lb | cada uno |
| 15976681 | 60 x 30 in. (152,4 x 76 cm) | 400 lb | cada uno |
| 15926701 | 48 x 36 in. (121,9 x 91 cm) | 600 lb | cada uno |
| 15906661 | 36 x 24 in. (91,4 x 61 cm) | 400 lb | cada uno |
| 15966571 | 42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm) | 800 lb | cada uno |
| 15926581 | 60 x 14 in. (152,4 x 35,5 cm) | 600 lb | cada uno |
| 15966611 | 24 x 21 in. (61 x 53 cm) | 800 lb | cada uno |
| 15916621 | 30 x 21 in. (76 x 53 cm) | 800 lb | cada uno |
| 15966621 | 36 x 21 in. (91,4 x 53 cm) | 800 lb | cada uno |
| 15956631 | 48 x 21 in. (122 x 53 cm) | 800 lb | cada uno |
| 15906631 | 42 x 21 in. (106,6 x 53 cm) | 800 lb | cada uno |
| 15976641 | 72 x 21 in. (183 x 53 cm) | 600 lb | cada uno |
| 15936641 | 60 x 21 in. (152,4 x 53 cm) | 600 lb | cada uno |
| 15956651 | 30 x 24 in. (76 x 61 cm) | 800 lb | cada uno |
| 15956661 | 42 x 24 in. (106,6 x 61 cm) | 800 lb | cada uno |
| 15906701 | 36 x 36 in. (91 x 91 cm) | 800 lb | cada uno |
| 15906691 | 72 x 30 in. (183 x 76 cm) | 600 lb | cada uno |
| 15966701 | 72 x 36 in. (183 x 91 cm) | 600 lb | cada uno |
| 15936681 | 36 x 30 in. (91,4 x 76 cm) | 800 lb | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
15996581
Lieferant
Metro™
Lieferanten-Nr.
1824NC
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
80.80€
66.15€ / paquete de 1
Ahorro 14.65€
18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
- Acabado en cromo-níquel real para entornos secos y con baja humedad
- Revestimiento de laca protectora
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Estante de alambre |
| Dimensiones (L x An) | 24 x 18 in. (61 x 45,7 cm) |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ |
| Incluye | Clips y cuñas de plástico |
| Longitud (imperial) | 24 in |
| Longitud (métrico) | 61 cm |
| Capacidad portante (imperial) | 800 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 363 kg |
| Anchura (imperial) | 18 in |
| Anchura (métrico) | 45,7 cm |
| Material | Chrome |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?