Learn More
- Home
- Products
- Mobiliario
- Estanterías
- Postes y accesorios para estanterías
- Metro™ Estantes ventilados Super Electra™, acabado cromado
Metro™ Estantes ventilados Super Electra™, acabado cromado
Código de producto. 15956671
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
24 x 18 in. (61 x 45,7 cm)
24 x 21 in. (61 x 53 cm)
30 x 21 in. (76 x 53 cm)
30 x 24 in. (76 x 61 cm)
36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm)
36 x 21 in. (91,4 x 53 cm)
36 x 24 in. (91,4 x 61 cm)
36 x 30 in. (91,4 x 76 cm)
36 x 36 in. (91 x 91 cm)
42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm)
42 x 21 in. (106,6 x 53 cm)
42 x 24 in. (106,6 x 61 cm)
48 x 18 in. (121,9 x 45,7 cm)
48 x 21 in. (122 x 53 cm)
48 x 24 in. (121,9 x 61 cm)
48 x 36 in. (121,9 x 91 cm)
60 x 14 in. (152,4 x 35,5 cm)
60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm)
60 x 21 in. (152,4 x 53 cm)
60 x 24 in. (152,4 x 61 cm)
60 x 30 in. (152,4 x 76 cm)
72 x 21 in. (183 x 53 cm)
72 x 30 in. (183 x 76 cm)
72 x 36 in. (183 x 91 cm)
Capacidad portante (imperial):
16 lb
21 lb
400 lb
600 lb
800 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
24 product options available for selection
| Código de producto. | Dimensiones (L x An) | Capacidad portante (imperial) | Tamaño de la unidad |
|---|---|---|---|
| 15956671 | 60 x 24 in. (152,4 x 61 cm) | 21 lb | cada uno |
| 16471324 | 48 x 24 in. (121,9 x 61 cm) | 16 lb | cada uno |
| 15976591 | 36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm) | 400 lb | cada uno |
| 15946601 | 48 x 18 in. (121,9 x 45,7 cm) | 400 lb | cada uno |
| 15906611 | 60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm) | 600 lb | cada uno |
| 15976681 | 60 x 30 in. (152,4 x 76 cm) | 400 lb | cada uno |
| 15926701 | 48 x 36 in. (121,9 x 91 cm) | 600 lb | cada uno |
| 15906661 | 36 x 24 in. (91,4 x 61 cm) | 400 lb | cada uno |
| 15966571 | 42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm) | 800 lb | cada uno |
| 15926581 | 60 x 14 in. (152,4 x 35,5 cm) | 600 lb | cada uno |
| 15966611 | 24 x 21 in. (61 x 53 cm) | 800 lb | cada uno |
| 15996581 | 24 x 18 in. (61 x 45,7 cm) | 800 lb | cada uno |
| 15916621 | 30 x 21 in. (76 x 53 cm) | 800 lb | cada uno |
| 15966621 | 36 x 21 in. (91,4 x 53 cm) | 800 lb | cada uno |
| 15956631 | 48 x 21 in. (122 x 53 cm) | 800 lb | cada uno |
| 15906631 | 42 x 21 in. (106,6 x 53 cm) | 800 lb | cada uno |
| 15976641 | 72 x 21 in. (183 x 53 cm) | 600 lb | cada uno |
| 15936641 | 60 x 21 in. (152,4 x 53 cm) | 600 lb | cada uno |
| 15956651 | 30 x 24 in. (76 x 61 cm) | 800 lb | cada uno |
| 15956661 | 42 x 24 in. (106,6 x 61 cm) | 800 lb | cada uno |
| 15906701 | 36 x 36 in. (91 x 91 cm) | 800 lb | cada uno |
| 15906691 | 72 x 30 in. (183 x 76 cm) | 600 lb | cada uno |
| 15966701 | 72 x 36 in. (183 x 91 cm) | 600 lb | cada uno |
| 15936681 | 36 x 30 in. (91,4 x 76 cm) | 800 lb | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
15956671
Proveedor
Metro™
N.º de proveedor
2460NC
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
-
102.00€
80.27€ / paquete de 1
Ahorro 21.73€
21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Inicie sesión para ver el stock
Inicie sesión para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
- Acabado en cromo-níquel real para entornos secos y con baja humedad
- Revestimiento de laca protectora
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Estante de alambre |
| Material | Chrome |
| Dimensiones (L x An) | 60 x 24 in. (152,4 x 61 cm) |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ |
| Incluye | Clips y cuñas de plástico |
| Longitud (imperial) | 60 in |
| Longitud (métrico) | 152.4 cm |
| Capacidad portante (imperial) | 21 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 9.5 kg |
| Anchura (imperial) | 24 in |
| Anchura (métrico) | 61 cm |
| Mostrar más Mostrar menos |