Learn More
Metro™ Kits de unidades intermedias estacionarias Super Erecta™ Top Track
Código de producto. 15997281
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero
Acero inoxidable
Anchura (imperial) del estante:
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Acabado:
Cromo
Metroseal 3 con Microban™
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Anchura (imperial) del estante Acabado Tamaño de la unidad
15997281 Acero inoxidable 24 pulg Ninguno cada uno
15937281 Acero inoxidable 18 pulg Ninguno cada uno
15967281 Acero inoxidable 21 pulg Ninguno cada uno
15917281 Acero 18 pulg Cromo cada uno
15947281 Acero 21 pulg Cromo cada uno
15977281 Acero 24 pulg Cromo cada uno
15927281 Acero 18 pulg Metroseal 3 con Microban™ cada uno
15957281 Acero 21 pulg Metroseal 3 con Microban™ cada uno
15987281 Acero 24 pulg Metroseal 3 con Microban™ cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15997281 Supplier Metro™ Supplier No. TTA24S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.00€
    527.27€ / paquete de 1
    Ahorro 119.73€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
  • Postes de 2185 mm (86 pulgadas)
  • Tornillería para conectar la unidad intermedia estacionaria a las guías de ambas lados
Almacenamiento de alta densidad y fácil acceso
Los sistemas de almacenamiento Top-Track aumentan la capacidad de almacenamiento y la facilidad de acceso con las guías superiores. Este diseño permite pasillos abiertos que eliminan los espacios de difícil acceso, un sistema de almacenamiento intercambiable/modular y una limpieza más sencilla.
  • La unidad intermedia estacionaria ayuda a organizar Super Erecta , Super Erecta Pro™ y Súper Adjustable™ Sistemas de almacenamiento Top-Track
  • 2185 mm (86 in) Puestos altos
Order Info
Los estantes se piden por separado
Specifications
Tipo de producto Kit de unidad intermedia estacionaria
Acabado Ninguno
Para utilizar con (equipo) Sistema de almacenamiento Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
Altura (imperial) 86 in
Altura (métrico) 2185 mm
Incluye Postes, ruedas/ruedas de canal, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos, tornillería, manguitos divididos
Peso (imperial) 8,5 lb
Peso (métrico) 3,8kg
Anchura (imperial) del estante 24 pulg
Anchura (métrico) del estante 61 cm
Material Acero inoxidable