Learn More
Metro™ Kits de unidades intermedias estacionarias Super Erecta™ Top Track
Código de producto. 15937281
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero
Acero inoxidable
Anchura (imperial) del estante:
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Acabado:
Cromo
Metroseal 3 con Microban™
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Anchura (imperial) del estante Acabado unitSize
15937281 Acero inoxidable 18 pulg Ninguno cada uno
15967281 Acero inoxidable 21 pulg Ninguno cada uno
15997281 Acero inoxidable 24 pulg Ninguno cada uno
15917281 Acero 18 pulg Cromo cada uno
15947281 Acero 21 pulg Cromo cada uno
15977281 Acero 24 pulg Cromo cada uno
15927281 Acero 18 pulg Metroseal 3 con Microban™ cada uno
15957281 Acero 21 pulg Metroseal 3 con Microban™ cada uno
15987281 Acero 24 pulg Metroseal 3 con Microban™ cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15937281 Proveedor Metro™ N.º de proveedor TTA18S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00€
    507.36€ / paquete de 1
    Ahorro 89.64€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
  • Postes de 2185 mm (86 pulgadas)
  • Tornillería para conectar la unidad intermedia estacionaria a las guías de ambas lados
Almacenamiento de alta densidad y fácil acceso
Los sistemas de almacenamiento Top-Track aumentan la capacidad de almacenamiento y la facilidad de acceso con las guías superiores. Este diseño permite pasillos abiertos que eliminan los espacios de difícil acceso, un sistema de almacenamiento intercambiable/modular y una limpieza más sencilla.
  • La unidad intermedia estacionaria ayuda a organizar Super Erecta , Super Erecta Pro™ y Súper Adjustable™ Sistemas de almacenamiento Top-Track
  • 2185 mm (86 in) Puestos altos
Información de órdenes
Los estantes se piden por separado
Especificaciones
Tipo de producto Kit de unidad intermedia estacionaria
Acabado Ninguno
Para utilizar con (equipo) Sistema de almacenamiento Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
Altura (imperial) 86 in
Altura (métrico) 2185 mm
Incluye Postes, ruedas/ruedas de canal, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos, tornillería, manguitos divididos
Peso (imperial) 7,5 lb
Peso (métrico) 3,3kg
Anchura (imperial) del estante 18 pulg
Anchura (métrico) del estante 45,7cm
Material Acero inoxidable