Learn More
Metro™ Kits de unidades intermedias estacionarias Super Erecta™ Top Track
Descripción
Includes
- Postes de 2185 mm (86 pulgadas)
- Tornillería para conectar la unidad intermedia estacionaria a las guías de ambas lados
Los sistemas de almacenamiento Top-Track aumentan la capacidad de almacenamiento y la facilidad de acceso con las guías superiores. Este diseño permite pasillos abiertos que eliminan los espacios de difícil acceso, un sistema de almacenamiento intercambiable/modular y una limpieza más sencilla.
- La unidad intermedia estacionaria ayuda a organizar Super Erecta , Super Erecta Pro™ y Súper Adjustable™ Sistemas de almacenamiento Top-Track
- 2185 mm (86 in) Puestos altos
Información de órdenes
Los estantes se piden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de unidad intermedia estacionaria |
| Acabado | Cromo |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de almacenamiento Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ |
| Altura (imperial) | 86 in |
| Altura (métrico) | 2185 mm |
| Incluye | Postes, ruedas/ruedas de canal, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos, tornillería, manguitos divididos |
| Peso (imperial) | 7,5 lb |
| Peso (métrico) | 3,3kg |
| Anchura (imperial) del estante | 18 pulg |
| Anchura (métrico) del estante | 45,7cm |
| Mostrar más |