Learn More
Metro™ Kits de unidades móviles Super Erecta™ Top Track
Description
Includes
Postes, ruedas/canales de ruedas, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos
Los sistemas de almacenamiento Top-Track aumentan la capacidad de almacenamiento y la facilidad de acceso con las guías superiores. Este diseño permite pasillos abiertos que eliminan los espacios de difícil acceso, un sistema de almacenamiento intercambiable/modular y una limpieza más sencilla.
- Las unidades móviles se mueven a lo largo de la guía anclada, lo que permite un fácil acceso a todos los estantes
Informations sur la commande
Los estantes se piden por separado. Se requiere un kit por unidad móvil.
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Kit de unidad móvil |
| Acabado | Ninguno |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de almacenamiento Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ |
| Incluye | Postes, ruedas/ruedas de canal, topes de rosca y conjuntos de rodamientos de rodillos, tornillería, manguitos divididos |
| Peso (imperial) | 34 lb |
| Peso (métrico) | 15,3kg |
| Anchura (imperial) del estante | 24 pulg |
| Anchura (imperial) | 26,25 in |
| Anchura (métrico) del estante | 61 cm |
| Anchura (métrico) | 66,7cm |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.