Learn More
Metro™ Postes con tapa Super Erecta™
Código de producto. 15996691
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (imperial):
33 pulg
54 in
63 pulg
Longitud (imperial):
33 pulg
54 pulg
63 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (imperial) Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
15996691 33 pulg 33 pulg cada uno
15946711 54 in 54 pulg cada uno
15976741 63 pulg 63 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15996691 Proveedor Metro™ N.º de proveedor 33UPSSW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.85€
    52.25€ / paquete de 1
    Ahorro 11.60€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Para aplicaciones lavables en carro y en autoclave.
  • Cada poste de acero inoxidable tipo 304 tiene una tapa de aluminio encajada en la parte superior.
  • Para usar con ruedas de tubo estándar
Especificaciones
Tipo de producto Estantería móvil
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones autoclavables y lavables en carro
Para utilizar con (equipo) Ruedas de tubo de la Super Erecta™ Metro™
Altura (imperial) 33 pulg
Altura (métrico) 83,82 cm
Longitud (imperial) 33 pulg
Longitud (métrico) 87,5 cm
Material Acero inoxidable