Learn More
Metro™ Kits de unidades terminales estacionales Super Erecta™, Super Erecta Pro™ y Super Adjustable™ 2 Top-Track
Código de producto. 15987291
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero
Acero inoxidable
Anchura (imperial) del estante:
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Acabado:
Cromo
Epoxi verde Metroseal
Metroseal 3 con Microban™
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Anchura (imperial) del estante Acabado Tamaño de la unidad
15987291 Acero inoxidable 24 pulg Ninguno cada uno
15927291 Acero inoxidable 18 pulg Ninguno cada uno
15957291 Acero inoxidable 21 pulg Ninguno cada uno
15907291 Acero 18 pulg Cromo cada uno
15937291 Acero 21 pulg Cromo cada uno
15967291 Acero 24 pulg Cromo cada uno
15917291 Acero 18 pulg Metroseal 3 con Microban™ cada uno
15947291 Acero 21 pulg Metroseal 3 con Microban™ cada uno
15977291 Acero 24 pulg Epoxi verde Metroseal cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15987291 Proveedor Metro™ N.º de proveedor TTE24S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00€
    931.71€ / paquete de 1
    Ahorro 163.29€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conecta unidades finales estacionarias a conjuntos de vías aéreas.
  • El kit incluye 86 in. (218,5 cm) postes y herrajes necesarios para conectar las unidades finales estacionarias a la pista
  • Super Erecta Los estantes de diseño de alambre abierto minimizan la acumulación de polvo, permiten una libre circulación de aire y una mayor visibilidad de los artículos almacenados.
Información de órdenes
Se requiere un kit por cada sistema. Los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de unidad final estacionaria
Acabado Ninguno
Para utilizar con (equipo) Sistema de almacenamiento Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
Incluye Piezas de conexión y postes de 218,44 cm (86 pulgadas)
Peso (imperial) 12 lb
Peso (métrico) 5,4kg
Anchura (imperial) del estante 24 pulg
Anchura (imperial) 24 in
Anchura (métrico) del estante 61 cm
Anchura (métrico) 61 cm
Material Acero inoxidable