Learn More
Metro™ Kits de unidades terminales estacionales Super Erecta™, Super Erecta Pro™ y Super Adjustable™ 2 Top-Track
Código de producto. 15927291
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero
Acero inoxidable
Anchura (imperial) del estante:
18 pulg
21 pulg
24 pulg
Acabado:
Cromo
Epoxi verde Metroseal
Metroseal 3 con Microban™
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Anchura (imperial) del estante Acabado unitSize
15927291 Acero inoxidable 18 pulg Ninguno cada uno
15957291 Acero inoxidable 21 pulg Ninguno cada uno
15987291 Acero inoxidable 24 pulg Ninguno cada uno
15907291 Acero 18 pulg Cromo cada uno
15937291 Acero 21 pulg Cromo cada uno
15967291 Acero 24 pulg Cromo cada uno
15917291 Acero 18 pulg Metroseal 3 con Microban™ cada uno
15947291 Acero 21 pulg Metroseal 3 con Microban™ cada uno
15977291 Acero 24 pulg Epoxi verde Metroseal cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15927291 Proveedor Metro™ N.º de proveedor TTE18S
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conecta unidades finales estacionarias a conjuntos de vías aéreas.
  • El kit incluye 86 in. (218,5 cm) postes y herrajes necesarios para conectar las unidades finales estacionarias a la pista
  • Super Erecta Los estantes de diseño de alambre abierto minimizan la acumulación de polvo, permiten una libre circulación de aire y una mayor visibilidad de los artículos almacenados.
Información de órdenes
Se requiere un kit por cada sistema. Los estantes se venden por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de unidad final estacionaria
Acabado Ninguno
Para utilizar con (equipo) Sistema de almacenamiento Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™
Incluye Piezas de conexión y postes de 218,44 cm (86 pulgadas)
Peso (imperial) 11 lb
Peso (métrico) 4,9kg
Anchura (imperial) del estante 18 pulg
Anchura (imperial) 18 in
Anchura (métrico) del estante 45,7cm
Anchura (métrico) 45,7cm
Material Acero inoxidable